Principaux documents
GF15457608
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
TI176010
1 EA
764,00 $
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
764,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 154-576-08
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm