GF14196067
Nickel
powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 200 g, purity 99.8%
Synonyme(s) :
NI006021
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.8%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 141-960-67
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Poids
200 g
Taille moyenne des particules
3-7 μm (FSSR)
Point d'ébullition
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract,Skin
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable