Principaux documents
GF13704320
Aluminum alloy 7075, Al90Zn5.5Mg2.5Cu1.5Si0.5
foil, Al 90%/Zn 5.5%/Mg 2.5%/Cu 1.5%/Si 0.5%, thickness 2.5 mm, size 100 × 100 mm, temper t6
Synonyme(s) :
AL200500
1 EA
641,00 $
5 EA
2 440,00 $
641,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
641,00 $
5 EA
2 440,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
641,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 137-043-20
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
2.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable