GF13625412
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.05 m
Synonyme(s) :
AE035160
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.5%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 136-254-12
Longueur
0.05 m
Diamètre
1.0 mm