Principaux documents
GF13516129
Polyetherimide
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 2 m, wall thickness 0.7 mm
Synonyme(s) :
EI317200
1 EA
449,00 $
449,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
449,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
449,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 135-161-29
Longueur
2 m
Épaisseur de la paroi
0.7 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable