Documents
GF13437031
Zinc sulfide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
ZN536010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 134-370-31
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable