Principaux documents
GF13109532
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 25 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FA147945
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 131-095-32
Longueur
100 mm
Diamètre
25 mm