GF12863055
Tin
foil, 6mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
Synonyme(s) :
Tin, SN000330
About This Item
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 128-630-55
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
6 mm × 0.125 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N