Principaux documents
GF12677047
Tungsten-silver alloy, W90Ag10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
W 076010
1 EA
1 220,00 $
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 220,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 126-770-47
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm