Principaux documents
GF12641701
Titanium/Aluminum/Vanadium
powder, Ti 90%/Al 6%/V 4%, max. particle size 200 micron, weight 100 g, min. particle size 150 micron
Synonyme(s) :
TI016015
1 EA
931,00 $
931,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
931,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
931,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 126-417-01
Poids
100 g
Taille max. des part.
200 μm