Principaux documents
GF12226632
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
FA140550
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 122-266-32
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
3.0 mm