Principaux documents
GF11827683
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 5.0 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI057917
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 118-276-83
Longueur
500 mm
Diamètre
5.0 mm