255610
Chromium
chips, thickness ~2 mm, 99.5%
Synonyme(s) :
Cd
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.5%
Forme
chips
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
~2 mm
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable