GF11779869
Iron
foil, 6mm disks, thickness 0.004mm, 99.85%
Synonyme(s) :
Iron, FE000090
About This Item
Essai
99.85%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 117-798-69
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
6 mm × 0.004 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N