Principaux documents
GF11738842
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, Zn 95%/Al 4%/Cu 1%/Mg, thickness 20 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Synonyme(s) :
ZN063801
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥95%
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 117-388-42
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
20 mm
Masse volumique apparente
0.33 g/cm3