Principaux documents
GF10946314
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 120 mm
Synonyme(s) :
TI010251
1 EA
2 830,00 $
2 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 830,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 109-463-14
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
120 mm
Épaisseur
0.05 mm