GF09975190
Iron
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.0125mm, 99.85%
Synonyme(s) :
Iron, FE000160
About This Item
Essai
≥99.85%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 099-751-90
Résistivité
9.71 μΩ-cm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N