Principaux documents
GF09276543
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 0.2m coil, 0.0125mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
CO010240
1 EA
2 330,00 $
2 330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 330,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil (coil - as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 092-765-43
Taille × épaisseur
0.2 m × 0.0125 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.