Principaux documents
GF08787842
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Synonyme(s) :
FE248710
1 EA
442,00 $
5 EA
1 790,00 $
442,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
442,00 $
5 EA
1 790,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
442,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
40 x 40 (wires/inch)
Forme
(mesh)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 087-878-42
Diam. × capacité nominale
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
Taille × ouverture
100 mm × 100 mm × 0.37