Principaux documents
GF08354910
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI095815
1 EA
1 130,00 $
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 083-549-10
Épaisseur de l'isolation
0.004 mm
Fil, L × diam.
50 m × 0.025 mm , conductor diameter
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Application
may be used as one component of a thermocouple