GF07622759
Chromium
foil, 50x50mm, thickness 3.0mm, hard, 99.95%
Synonyme(s) :
Chromium, CR000360
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 076-227-59
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
L × l × épaisseur
50 mm × 50 mm × 3.0 mm
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N