Principaux documents
GF07075920
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
500mm rod, 3.2mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
NJ277910
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 070-759-20
L × diam.
500 mm × 3.2 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable