Principaux documents
GF06835125
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 50 mm, black
Synonyme(s) :
BI307938
1 EA
2 040,00 $
2 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 040,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 068-351-25
Longueur
50 mm
Diamètre
38 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable