Principaux documents
GF05868311
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 500 × 500 mm, condition mirror polished on both sides
Synonyme(s) :
AL230751
1 EA
696,00 $
696,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
696,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
696,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 058-683-11
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
1.5 mm