Key Documents
GF05816853
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
100m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NI105160
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 058-168-53
L × diam.
100 m × 1.0 mm