Key Documents
GF05332698
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm tube, 6.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 4mm inside diameter, annealed
Synonyme(s) :
FF217450
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 053-326-98
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 1.0 mm
D.E. × D.I.
6.0 mm × 4 mm