Principaux documents
GF05263635
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, size 254 × 254 mm, clear clear
Synonyme(s) :
ES301302
100 G
807,00 R$
500 G
2 770,00 R$
807,00 R$
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
807,00 R$
500 G
2 770,00 R$
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
807,00 R$
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 052-636-35
Taille
254 × 254 mm
Épaisseur
0.075 mm
Couleur
clear clear
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
EHU055781EHU009351EHU090641
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... LAT2(7462), LAT2(7462)
Gene Information
human ... LATS2(26524), LATS2(26524)
Gene Information
human ... FAT2(2196), FAT2(2196)
Gene Information
human ... RASAL2(9462), RASAL2(9462)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000086730
Ensembl | human accession no.
ENSG00000150457
Ensembl | human accession no.
ENSG00000086570
Ensembl | human accession no.
ENSG00000075391
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable