GF04812599
Iron
tube, 500mm, outside diameter 12.0mm, inside diameter 10mm, wall thickness 1.0mm, annealed, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE007681
About This Item
Pureté
99.5%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 048-125-99
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur de paroi
500 mm × 1.0 mm
D.E. × D.I.
12.0 mm × 10 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N