Principaux documents
GF04419604
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.99%
Synonyme(s) :
AL609301
1 EA
1 070,00 $
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 070,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.99%
Forme
sputtering target
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 044-196-04
Diamètre
76.2 mm
76.2 mm
Épaisseur
3.15 mm