Principaux documents
GF04312684
Tantalum
Bolt, size m5 x 30 mm, length 50 pcs, head style hexagonal
Synonyme(s) :
TA00BO55, Ta
1 EA
6 200,00 $
6 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
6 200,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
31161620
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
6 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Conditionnement
pkg of 50
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 043-126-84
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable