GF04227803
Molybdenum
foil, 0.5m coil, thickness 0.015mm, as rolled, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO000211
About This Item
Essai
99.90%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 042-278-03
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
0.5 m × 0.015 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N