Principaux documents
GF03964989
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
50mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.7mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AU017200
1 EA
2 230,00 $
2 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 230,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 039-649-89
L × épaisseur
50 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 2.7 mm