Principaux documents
GF02286389
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 100 m, filament diameter 0.015mm
Synonyme(s) :
SI675721
1 EA
1 060,00 $
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 060,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 022-863-89
Longueur
100 m
Diamètre
0.015 mm , filament diameter
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable