GF02248725
Zirconium
foil, 0.5m coil, thickness 0.25mm, annealed, 99.2%
Synonyme(s) :
Zirconium, ZR000300
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.20%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 022-487-25
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
0.5 m × 0.25 mm
pb
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable