Principaux documents
GF01658998
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NJ270400
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 016-589-98
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable