Documents
GF01534924
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 50.8 mm diameter, purity 99.99%
Synonyme(s) :
AL609601
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
sputtering target
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 015-349-24
Diamètre
50.8 mm
50.8 mm
Épaisseur
6.35 mm