Principaux documents
GF00803393
Iridium
wire, 0.25 mm diameter, size 100 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
IR005121
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ir
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141720
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 008-033-93
Résistivité
4.71 μΩ-cm
Taille
100 mm
Diamètre
0.25 mm
pb
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable