Documents
GE28-9564-81
Écrans de stockage phosphore GE
BAS-IP TR 2040 E, tritium screen, size 20 cm × 40 cm
Synonyme(s) :
GE Phosphor Screens, Phosphor Storage Screens
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NB.22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9564-81
Disponibilité
not available in Japan
Taille
20 cm × 40 cm
Description générale
Écrans d'enregistrement luminescent BAS
  • Nécessitent un temps d'exposition d'environ un dixième du temps nécessaire pour un film d'autoradiographie conventionnelle.
  • Dix à cent fois plus sensibles qu'un film, selon l'isotope et le type d'échantillon.
  • Plage dynamique linéaire étendue (cinq ordres de grandeur) qui permet de quantifier et de visualiser les signaux de faible et forte intensité en une seule exposition.
  • Écrans ne nécessitant pas de chambre noire, ni aucun produit chimique ou traitement spécial.
  • Chaque étape peut être réalisée sur la paillasse dans des conditions d'éclairage normales de laboratoire et à température ambiante.
  • Les résultats sont numérisés à l'aide d'un système pour écrans d'enregistrement luminescent (p. ex., Typhoon, Storm ou PhosphorImager) et quantifiés avec le logiciel ImageQuant.
Les écrans d'enregistrement luminescent capturent les images latentes produites par un rayonnement ionisant (rayons X, émissions β et γ d'isotopes tels que 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S, etc.). Suite à une stimulation induite par laser, une lumière d'intensité proportionnelle à la quantité de radioactivité dans l'échantillon est émise par l'écran d'enregistrement luminescent. L'image numérique résultante permet la quantification de légères différences d'intensité de signaux sur une plage dynamique étendue à l'aide de systèmes d'imagerie à enregistrement luminescent comme Typhoon, Storm ou PhosphorImager. En général, la durée d'exposition est réduite de 50 à 90 % par rapport à un film conventionnel pour une exposition équivalente. Des images de qualité adaptée à la publication sont souvent obtenues après une seule exposition.
Écrans d'usage général (General Purpose, GP) et d'usage standard multiple (Multipurpose Standard, MS).
Les écrans GP et MS sont adaptés à diverses applications et peuvent être utilisés avec les isotopes 32P, 125I, 35S, 33P et 14C. Le revêtement durable en acétate de cellulose et la formulation de la couche luminescente font que les écrans GP et MS sont bien adaptés à la détection et à la quantification de 32P et 125I. Ce sont les écrans de choix pour les Southern et northern blots au 32P et pour les western blots et gels au 125I.
Caractéristiques et avantages
  • Rapid: Typically 50 to 90% less exposure time compared to conventional autoradiography film.
  • High sensitivity: Up to 100× more sensitive than autoradiography film, depending on isotope and sample type.
  • Wide dynamic range (five orders of magnitude): Visualize and quantify both weak and strong signals in a single exposure.
  • Quantitative: Results are digitized using a storage phosphorimager system (e.g., Typhoon, Storm, or PhosphorImager) and accurately quantitated using ImageQuant software.
  • Safe and economical: Reusable phosphor screens do not require chemicals, darkroom, or other special treatment for use.
  • Convenient: Each step can be performed at the lab bench under normal lighting conditions and at room temperature.