Principaux documents
F5437
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-propargyl-Ala-OH
Synonyme(s) :
(S)-N-Fmoc-α-propargyl-Ala-OH, (S)-N-Fmoc-α-propargylalanine
1 G
1 070,00 $
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 070,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N([C@](CC#C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m0/s1
Clé InChI
ZXOKSWZUJXKQCQ-NRFANRHFSA-N
Application
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable