F19558
Furan
98%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.35 (vs air)
Pression de vapeur
1672 mmHg ( 55 °C)
31.66 psi ( 55 °C)
493 mmHg ( 20 °C)
9.22 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Contient
0.025 wt. % BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
14.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
32 °C/758 mmHg (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccoc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Clé InChI
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-32.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-36 °C - closed cup