Principaux documents
E3013
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-anisidine sodium salt
≥98%
500 MG
423,00 $
423,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
423,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H18NO4SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
423,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na].CCN(CCCS(O)(=O)=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-5-9-18(14,15)16)11-6-4-7-12(10-11)17-2;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clé InChI
MWFOPMKUGZLPQA-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable