Principaux documents
E27203
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diglycidyl ether
50%, technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Beilstein:
110424
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Concentration
50%
pb
112 °C/4.5 mmHg (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(COCC1CO1)OCC2CO2