Principaux documents
E17852
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloropropionate
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Beilstein:
385698
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
162-163 °C (lit.)
Densité
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
121.1 °F
Point d'éclair (°C)
49.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter