DWKWGW601PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Distilled water (in EN, FR, DE, ES), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW601PML
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label Distilled water (in EN, FR, DE, ES)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW601PML
Capacité
500 mL
Application
Caractéristiques et avantages