DWKW217923
WHEATON® narrow-mouth bottle
without cap, wide-mouth clear soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
Synonyme(s) :
W217923
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
wide-mouth clear soda-lime glass bottle
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
case of 12 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W217923
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(98 mm) (174 mm) (306 mm)
Capacité
(1,000 mL)
Raccords
89-400 neck
89-400