Principaux documents
DWKFDF138A
Azlon Volumetric Flask
class A, tolerance, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
FDF138A
1 EA
120,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
class A tolerance
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon FDF138A
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Application
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Caractéristiques et avantages
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042