Principaux documents
DWKFDF118A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 50 mL
Synonyme(s) :
FDF118A
1 EA
75,80 $
75,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
75,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
75,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round clear PMP flask
Caractéristiques
class A tolerance
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon FDF118A
Capacité
50 mL
Application
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Caractéristiques et avantages
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042