DWKCP0010P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Synonyme(s) :
CP0010P
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CP0010P
Capacité
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Application
Caractéristiques et avantages