Principaux documents
DWKBWH2000P
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 2000 mL
Synonyme(s) :
BWH2000P
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
screw cap
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWH2000P
Capacité
2000 mL
Application
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caractéristiques et avantages
Suitable for food contact applications