Principaux documents
DWK209665
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, polypropylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Synonyme(s) :
209665
72 EACH
274,00 $
274,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
72 EACH
274,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
274,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
natural bottle
polypropylene bottle
wide-mouth bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209665
Diam. du flacon × H
33 mm × 69 mm
Capacité
30 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.